Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 55.5 EUR
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Punto di ebollizione: 78…79 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,4 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000694
CAS Number: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %