5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 21900-39-0
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 108°/24mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236681
Formula:
C₈H₆ClFO Punto di ebollizione: 108 °C (24 mmHg) Densità: 1,270 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236681 CAS Number: 21900-39-0 UN: 3265 ADR: 8,II |