α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2251-65-2
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point:
Formula:
C₈H₄ClF₃O Peso molecolare: 208,57 g/mol Punto di ebollizione: 189…191 °C Densità: 1,408 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000680 CAS Number: 2251-65-2 EINECS: 218-844-5 UN: 3265 ADR: 8,II |