Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
312940050 312940250
ACRO312940050EA 40.4 EUR
ACRO312940050 ACRO312940250
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 184…186 °C (750 mmHg)
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000680
CAS Number: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %