Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 35.5 EUR
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,41 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000667
CAS Number: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %