4'-Fluoropropiophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
Purity: 97+%
CAS No.: 456-03-1
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5059
Boiling Point: 100-102°/22mm
Beilstein Reference: 1210310
MDL No.: MFCD00000356
Formula:
C₉H₉FO Peso molecolare: 152,17 g/mol Punto di ebollizione: 100…102 °C (22 mmHg) Densità: 1,096 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000356 CAS Number: 456-03-1 EINECS: 207-255-9 |