2'-Fluoropropiophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Fluoropropiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 446-22-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5045
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 3235723
MDL No.: MFCD00009893
Formula:
C₉H₉FO Peso molecolare: 152,17 g/mol Punto di ebollizione: 89…91 °C (12 mmHg) Densità: 1,102 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009893 CAS Number: 446-22-0 |