Stampa…
4'-Fluoroacetofenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14 A13950.22 A13950.36
A13950.14EA 29.1 EUR
A13950.14 A13950.22 A13950.36
4'-Fluoroacetofenone ≥99%
4'-Fluoroacetofenone
Purity: 99% CAS No.: 403-42-9 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 4° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 386013 MDL No.: MFCD00000354
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,141
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000354
CAS Number: 403-42-9
EINECS: 206-960-9