Stampa…
4'-Fluoroacetofenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 28.7 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoroacetofenone 99%
4'-Fluoroacetofenone
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000354
CAS Number: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %