3'-Fluoroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 455-36-7
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -3°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 907041
MDL No.: MFCD00000338
Formula:
C₈H₇FO Punto di ebollizione: 80…81 °C (9 mmHg) Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,130 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000338 CAS Number: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |