2'-Fluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 445-27-2
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5075
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 2041344
MDL No.: MFCD00000320
Formula:
C₈H₇FO Punto di ebollizione: 82…83 °C (10 mmHg) Densità: 1,137 Flash Pt: 61 °C (141 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000320 CAS Number: 445-27-2 EINECS: 207-156-0 |