3',5'-Difluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 123577-99-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4876
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 6798740
MDL No.: MFCD00042489
Formula:
C₈H₆F₂O Punto di ebollizione: 94…95 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 37…41 °C Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042489 CAS Number: 123577-99-1 |