2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 364-83-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4880
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-81°/25mm
Beilstein Reference: 1940741
MDL No.: MFCD00151261
Formula:
C₈H₆F₂O Punto di ebollizione: 80…81 °C (25 mmHg) Densità: 1,232 Flash Pt: 66 °C (150 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151261 CAS Number: 364-83-0 EINECS: 206-667-6 |