Stampa…
2',4'-Difluoroacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
246770100 246770500
ACRO246770100EA 79.8 EUR
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoroacetophenone 99%
2',4'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Punto di ebollizione: 80…81 °C (25 mmHg)
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151261
CAS Number: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %