2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13670-99-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4810
Boiling Point: 76-79°/15mm
Beilstein Reference: 2046068
MDL No.: MFCD00000328
Formula:
C₈H₆F₂O Punto di ebollizione: 76…79 °C (15 mmHg) Densità: 1,195 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000328 CAS Number: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |