2',3'-Difluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 18355-80-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 84-85°/20mm
Beilstein Reference: 2963572
MDL No.: MFCD00061274
Formula:
C₈H₆F₂O Punto di ebollizione: 84…85 °C (20 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061274 CAS Number: 18355-80-1 |