α,α,α-Trifluoroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 434-45-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4595
Melting Point: -40°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1866286
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000420
Formula:
C₈H₅F₃O Peso molecolare: 174.12 g/mol Punto di ebollizione: 165…166 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 1.240 Flash Pt: 42 °C (108 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000420 CAS Number: 434-45-7 EINECS: 207-103-1 UN: 1224 ADR: 3 III |