Stampa…
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
A14290.06 A14290.14 A14290.22
A14290.06EA 22.8 EUR
A14290.06 A14290.14 A14290.22
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 459-22-3 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5002 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1907764 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001917
Formula: C₈H₆FN
Punto di ebollizione: 238 °C
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,130
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001917
CAS Number: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III