(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
146720250
146721000
ACRO146720250EA
44.5
EUR
ACRO146720250
ACRO146721000
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Formula:
C₈H₆FN Punto di ebollizione: 119…120 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 86 °C Densità: 1,126 g/cm³ Flash Pt: 108 °C |
MDL Number:
MFCD00001917 CAS Number: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |