Stampa…
(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12737.06 A12737.14
A12737.06EA 37.6 EUR
A12737.06 A12737.14
(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 501-00-8 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 1861071 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001907
Formula: C₈H₆FN
Punto di ebollizione: 230 °C
Densità: 1,156
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001907
CAS Number: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III