Stampa…
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 25.2 EUR
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 97
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135.14 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Densità: 1.061
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001897
CAS Number: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III