α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
Purity: 97%
CAS No.: 454-89-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Almond-like
Boiling Point: 83-86°/30mm
Beilstein Reference: 2327537
MDL No.: MFCD00003373
Formula:
C₈H₅F₃O Punto di ebollizione: 83…86 °C (30 mmHg) Densità: 1,304 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003373 CAS Number: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |