Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
188440050 188440250
ACRO188440050EA 59.4 EUR
ACRO188440050 ACRO188440250
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Punto di ebollizione: 83…86 °C (30 mmHg)
Densità: 1,3 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
MDL Number: MFCD00003373
CAS Number: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %