α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 447-61-0
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Almond-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 70-71°/16mm
Beilstein Reference: 2045512
MDL No.: MFCD00003337
Formula:
C₈H₅F₃O Punto di ebollizione: 70…71 °C (16 mmHg) Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,322 Flash Pt: 61 °C (141 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003337 CAS Number: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |