Stampa…

α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde

232680250 232681000
ACRO232680250EA 118 EUR
ACRO232680250 ACRO232681000
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,32 g/cm³
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003337
CAS Number: 447-61-0
EINECS: 207-185-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR