4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 128796-39-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 238-242°
Beilstein Reference: 3544189
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ Punto di fusione: 238…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151855 CAS Number: 128796-39-4 |