3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ Punto di fusione: 160…165 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151854 CAS Number: 1423-26-3 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 167 °C |
HPLC | ≥97.0 % |