2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1423-27-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 2974465
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ Punto di fusione: 108…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236059 CAS Number: 1423-27-4 |