3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
A14801.06
A14801.14
A14801.22
A14801.06EA
38.1
EUR
A14801.06
A14801.14
A14801.22
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61040-81-1
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 210-216°
Beilstein Reference: 2695238
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Peso molecolare: 196,2 g/mol Punto di fusione: 210…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017506 CAS Number: 61040-81-1 |