4-Methoxy-o-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6245-57-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 177-181°
MDL No.: MFCD00020291
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di fusione: 177…181 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020291 CAS Number: 6245-57-4 |