4-Methyl-m-anisic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
B22982.06
B22982.14
B22982.06EA
141
EUR
B22982.06
B22982.14
4-Methyl-m-anisic acid ≥99%
4-Methyl-m-anisic acid
Purity: 99%
CAS No.: 7151-68-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1938389
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di fusione: 158…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002566 CAS Number: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |