Stampa…
3-Nitro-p-toluic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
M0950-25G M0950-500G
TCIAM0950-25GEA 17 EUR
TCIAM0950-25G TCIAM0950-500G
3-Nitro-p-toluic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
3-Nitro-p-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007174
CAS Number: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da37f4c7ec3e164ee2e976907073e0197576860&vid=bce21262b61da3c419978976a673eac6aab6622e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C