4-Octylbenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 3575-31-3
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1954607
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 362 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 97…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042649 CAS Number: 3575-31-3 EINECS: 222-692-5 |