4-Hexylbenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 21643-38-9
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Melting Point: (C-N) 97-99°
Beilstein Reference: 2046454
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013997 CAS Number: 21643-38-9 EINECS: 244-490-6 |