Stampa…
4-tert-Butylbenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
A13224.14 A13224.22
A13224.14EA 82.8 EUR
A13224.14 A13224.22
4-tert-Butylbenzhydrazide ≥98%
4-tert-Butylbenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 43100-38-5 Molecular Formula: C11H16N2O Formula Weight: 192.26 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1104663
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014763
CAS Number: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9