Stampa…
4-Toluoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
147980050 147982500 147980010
ACRO147980050EA 29.4 EUR
ACRO147980050 ACRO147982500 ACRO147980010
4-Toluoyl chloride 98%
4-Toluoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 225…227 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000696
CAS Number: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %