4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
Purity: 98+%
CAS No.: 16331-45-6
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formula:
C₉H₉ClO Peso molecolare: 168.62 g/mol Punto di ebollizione: 235…236 °C Punto di fusione: 42…43 °C Densità: 1.146 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000697 CAS Number: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 UN: 3265 |