Stampa…
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
305730050 305730250
ACRO305730050EA 44.9 EUR
ACRO305730050 ACRO305730250
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
4-Ethylbenzoyl chloride
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 235…236 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 42…43 °C
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000697
CAS Number: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %