Stampa…
4-Butylbenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15082.06 A15082.14
A15082.06EA 50.2 EUR
A15082.06 A15082.14
4-Butylbenzoyl chloride ≥98%
4-Butylbenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 28788-62-7 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 145-147°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000699
Formula: C₁₁H₁₃ClO
Peso molecolare: 196,68 g/mol
Punto di ebollizione: 145…147 °C (11 mmHg)
Densità: 1,051
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000699
CAS Number: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II