4-tert-Butylbenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1710-98-1
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5351
Boiling Point: 125-126°/10mm
Beilstein Reference: 775793
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000695
Formula:
C₁₁H₁₃ClO Punto di ebollizione: 125…126 °C (10 mmHg) Densità: 1,080 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000695 CAS Number: 1710-98-1 EINECS: 216-973-1 UN: 3265 ADR: 8,II |