4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
169100050
169100250
169101000
ACRO169100050EA
23.9
EUR
ACRO169100050
ACRO169100250
ACRO169101000
4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Formula:
C₁₁H₁₃ClO Punto di ebollizione: 135 °C (20 mmHg) Densità: 1 g/cm³ Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000695 CAS Number: 1710-98-1 EINECS: 216-973-1 UN: 2922 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |