3-Toluoyl chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1711-06-4
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5485
Odour: Pungent
Melting Point: -23°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 878419
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000681
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 220 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 1,173 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000681 CAS Number: 1711-06-4 EINECS: 216-976-8 UN: 3265 ADR: 8,II |