Stampa…
3-Toluoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
153410050 153411000 153415000
ACRO153410050EA 29.1 EUR
ACRO153410050 ACRO153411000 ACRO153415000
3-Toluoyl chloride 99%
3-Toluoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 86 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000681
CAS Number: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 10.9 to 11.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry basis)