2-Toluoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 88…90 °C (12 mmHg) Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,18 g/cm³ Flash Pt: 76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000668 CAS Number: 933-88-0 EINECS: 213-273-8 UN: 1760 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow to pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |