Stampa…
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
A12185.06 A12185.14 A12185.22
A12185.06EA 36.3 EUR
A12185.06 A12185.14 A12185.22
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 490-78-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 637903
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002343
CAS Number: 490-78-8
EINECS: 207-716-4