2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 203…208 °C |
MDL Number:
MFCD00002343 CAS Number: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 208 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |
Clarity of solution | passes test |