3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
Purity: 96%
CAS No.: 51863-60-6
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 142-149°
Beilstein Reference: 1936502
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 142…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002290 CAS Number: 51863-60-6 EINECS: 257-480-1 |