Stampa…
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12066.18 A12066.30
A12066.18EA 39.4 EUR
A12066.18 A12066.30
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 89-84-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1282505 Merck Reference: 14,8140 MDL No.: MFCD00002279
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142…146 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002279
CAS Number: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 14,8140