2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
114800050
114801000
114805000
ACRO114800050EA
24.8
EUR
ACRO114800050
ACRO114801000
ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 143…147 °C Densità: 1,18 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00002279 CAS Number: 89-84-9 EINECS: 201-945-3 Merck Index: 12,08308 |
Appearance | Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 147 °C |
HPLC | ≥97.5 % |