Stampa…
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 31.7 EUR
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002270
CAS Number: 699-83-2
EINECS: 211-833-6